2-Methoxyphenothiazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52313-25G OR52313-100G
APOSOR52313-25GEA 345 SEK
APOSOR52313-25G APOSOR52313-100G
2-Methoxyphenothiazine 98%
2-Methoxyphenothiazine
Formel: C₁₃H₁₁NOS
MW: 229,30 g/mol
Smältpunkt: 188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00037838
CAS nummer: 1771-18-2