6-Chloro-1-tetralone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G
OR52290-5G
OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA
260
SEK
APOSOR52290-1G
APOSOR52290-5G
APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formel:
C₁₀H₉ClO Kokpunkt: 150 °C/0,75mmHg Smältpunkt: 31…32 °C Densitet: 1,24 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04114377 CAS nummer: 26673-31-4 |