2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 2800 SEK
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236060
CAS nummer: 5980-97-2