Trietylborat
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 775 SEK
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Trietylborat
Trietylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Kokpunkt: 117…118 °C
Smältpunkt: –85 °C
Densitet: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 11 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012846
CAS nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II