3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR52223-1G
OR52223-250MG
APOSOR52223-1GEA
0
SEK
APOSOR52223-1G
APOSOR52223-250MG
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C6H3BrClN3 Smältpunkt: 125…128 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD11520857 CAS nummer: 960613-96-1 |