(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52221-1G OR52221-250MG OR52221-5G
APOSOR52221-1GEA 1350 SEK
APOSOR52221-1G APOSOR52221-250MG APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formel: C₄H₇N₃O
MW: 113,1200 g/mol
Smältpunkt: 72…75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16710296
CAS nummer: 135242-93-2