6-Methoxyisatin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methoxyindoline-2,3-dione
OR52220-10G OR52220-1G OR52220-5G
APOSOR52220-10GEA 2125 SEK
APOSOR52220-10G APOSOR52220-1G APOSOR52220-5G
6-Methoxyisatin
6-Methoxyisatin
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Smältpunkt: 223…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00667731
CAS nummer: 52351-75-4