2,4-Dichloroquinazoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52131-100G OR52131-25G OR52131-5G
APOSOR52131-100GEA 2575 SEK
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G APOSOR52131-5G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00091950
CAS nummer: 607-68-1