3,4-Dihydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR52125-100G
OR52125-25G
OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA
1150
SEK
APOSOR52125-100G
APOSOR52125-25G
APOSOR52125-500G
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₄ Smältpunkt: 197…200 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002509 CAS nummer: 99-50-3 EINECS: 202-760-0 |