6-Bromobenzothiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]thiazole
OR52121-1G OR52121-5G
APOSOR52121-1GEA 775 SEK
APOSOR52121-1G APOSOR52121-5G
6-Bromobenzothiazole 97%
6-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115372
CAS nummer: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III