3-Amino-4-iodopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR52091-5G
OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA
930
SEK
APOSOR52091-5G
APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₅IN₂ Smältpunkt: 58…70 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04971334 CAS nummer: 105752-11-2 |