4-Bromo-2-iodophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52087-1G OR52087-5G
APOSOR52087-1GEA 480 SEK
APOSOR52087-1G APOSOR52087-5G
4-Bromo-2-iodophenol 98%
4-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,91 g/mol
Smältpunkt: 71,8…72.4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09029644
CAS nummer: 207115-22-8