2-Amino-3-iodophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 6000 SEK
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formel: C₆H₆INO
Smältpunkt: 137 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 443921-86-6