6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 3650 SEK
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Smältpunkt: 111…112,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100042
CAS nummer: 906352-78-1