5-Nitropicolinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR52054-25G
OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA
2250
SEK
APOSOR52054-25G
APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Formel:
C₆H₄N₂O₄ Smältpunkt: 208…212 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04114182 CAS nummer: 30651-24-2 |