6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR52053-1G
OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA
1625
SEK
APOSOR52053-1G
APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formel:
C₁H₁NO₃ Smältpunkt: 136…137 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09032021 CAS nummer: 1197-10-0 |