3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 295 SEK
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Smältpunkt: 118…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11042854
CAS nummer: 13073-28-4