4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-4'-methoxy-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)benzene
OR52012-1G OR52012-5G
APOSOR52012-1GEA 515 SEK
APOSOR52012-1G APOSOR52012-5G
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,1298 g/mol
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671954
CAS nummer: 58743-83-2