Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate
OR51989-1G
OR51989-5G
APOSOR51989-1GEA
635
SEK
APOSOR51989-1G
APOSOR51989-5G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Formel:
C₉H₁₄O₄ MW: 186,21 g/mol Kokpunkt: 264…266 °C Densitet: 1,07 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09959866 CAS nummer: 3788-94-1 EINECS: 223-259-3 |