6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51966-100G OR51966-25G OR51966-5G
APOSOR51966-100GEA 8325 SEK
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G APOSOR51966-5G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
Smältpunkt: 210 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00209983
CAS nummer: 2437-17-4