2-Piperidone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 670 SEK
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperidone 97%
2-Piperidone
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kokpunkt: 256 °C
Smältpunkt: 38…40 °C
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006037
CAS nummer: 675-20-7