3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 175 SEK
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01632172
CAS nummer: 39608-47-4