2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51920-25G OR51920-5G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 1450 SEK
APOSOR51920-25G APOSOR51920-5G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Smältpunkt: 104…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003324
CAS nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1