4-Nitro-m-anisic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 1300 SEK
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-anisic acid
4-Nitro-m-anisic acid
Formel: C₈H₇NO₅
Smältpunkt: 233…235 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007353
CAS nummer: 5081-36-7