1,3-Dithiane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR51910-25G OR51910-5G OR51910-100G
APOSOR51910-25GEA 2075 SEK
APOSOR51910-25G APOSOR51910-5G APOSOR51910-100G
1,3-Dithiane 98%
1,3-Dithiane
Formel: C₄H₈S₂
MW: 120,24 g/mol
Kokpunkt: 207…208 °C
Smältpunkt: 52…54 °C
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006654
CAS nummer: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
UN: 3335
ADR: 9,III