(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 890 SEK
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Kokpunkt: 72…73 °C
Densitet: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003213
CAS nummer: 14347-78-5