N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 10175 SEK
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Smältpunkt: 212…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036912
CAS nummer: 15178-76-4