2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 380 SEK
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,4700 g/mol
Smältpunkt: 41…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699543
CAS nummer: 96558-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III