2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 175 SEK
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,00 g/mol
Smältpunkt: 66…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02685670
CAS nummer: 19646-07-2