5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 2675 SEK
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Smältpunkt: 141…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156151
CAS nummer: 21169-71-1