4-(Chloromethyl)styrene, Technical Grade
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
OR51822-250G OR51822-25G
APOSOR51822-250GEA 4275 SEK
APOSOR51822-250G APOSOR51822-25G
4-(Chloromethyl)styrene, Technical Grade
4-(Chloromethyl)styrene
Formel: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Kokpunkt: 229 °C
Densitet: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051362
CAS nummer: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II