2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 705 SEK
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smältpunkt: 65…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234006
CAS nummer: 40473-01-6