4'-Ethynylacetophenone 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 7200 SEK
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formel: C₁₀H₈O
Smältpunkt: 68…71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04974025
CAS nummer: 42472-69-5