5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 805 SEK
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smältpunkt: 65…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318951
CAS nummer: 53939-30-3