5-Bromo-2-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 345 SEK
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9200 g/mol
Smältpunkt: 55 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09753734
CAS nummer: 64085-52-5