(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-3-Isopropylpiperazine-2,5-dione
OR51793-1G OR51793-5G
APOSOR51793-1GEA 755 SEK
APOSOR51793-1G APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
Formel: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,18 g/mol
Smältpunkt: 256…262 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00210060
CAS nummer: 143673-66-9