4-Methoxypyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 2200 SEK
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Smältpunkt: 143…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11044354
CAS nummer: 153199-54-3