4-Methylpyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 1300 SEK
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114227
CAS nummer: 1121-19-3