2-Chlorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 380 SEK
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
2-Chlorobenzoic acid
2-Chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kokpunkt: 285 °C
Smältpunkt: 138…143 °C
Densitet: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002412
CAS nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4