6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR51757-1G
OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA
0
SEK
APOSOR51757-1G
APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formel:
C₆H₄ClNO Smältpunkt: 68…69 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09832941 CAS nummer: 54087-03-5 |