Ftalsyraanhydrid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 360 SEK
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Ftalsyraanhydrid
Ftalsyraanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
MW: 148,12 g/mol
Kokpunkt: 284 °C
Smältpunkt: 131…134 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005918
CAS nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5