Gallussyra, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG
OR51754-250G
OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA
1125
SEK
APOSOR51754-1KG
APOSOR51754-250G
APOSOR51754-5KG
Gallussyra, vattenfri 99%
Gallussyra
Formel:
C₇H₆O₅ MW: 170,12 g/mol Smältpunkt: 251 °C (dec.) Densitet: 1,694 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002510 CAS nummer: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 |