(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: tert-Butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-1-Boc-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine, Boc-Hyp-OL
OR51749-1G OR51749-25G OR51749-5G
APOSOR51749-1GEA 895 SEK
APOSOR51749-1G APOSOR51749-25G APOSOR51749-5G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Smältpunkt: 81…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02094386
CAS nummer: 61478-26-0