(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
OR5174-10G OR5174-5G
APOSOR5174-10GEA 1100 SEK
APOSOR5174-10G APOSOR5174-5G
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 96%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Smältpunkt: 52…55 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016395
CAS nummer: 13388-75-5