2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51731-25G OR51731-5G
APOSOR51731-25GEA 1400 SEK
APOSOR51731-25G APOSOR51731-5G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
2,2':5',2''-Terthiophene
Formel: C₁₂H₈S₃
MW: 248,39 g/mol
Kokpunkt: 160 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012167
CAS nummer: 1081-34-1