3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 755 SEK
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Smältpunkt: 175 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226540
CAS nummer: 473923-97-6