1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5166-100G OR5166-25G OR5166-500G
APOSOR5166-100GEA 415 SEK
APOSOR5166-100G APOSOR5166-25G APOSOR5166-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Kokpunkt: 248…250 °C
Smältpunkt: 41883 °C
Densitet: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006693
CAS nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6