4-(Methylsulphonyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 565 SEK
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₉NO₂S
Smältpunkt: 133…138 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00025353
CAS nummer: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8