3-Bifenylamin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Aminobifenyl
OR5148-5G OR5148-25G
APOSOR5148-5GEA 775 SEK
APOSOR5148-5G APOSOR5148-25G
3-Bifenylamin 98%
3-Bifenylamin
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Kokpunkt: 125 °C/1mmHg
Smältpunkt: 28…33 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047846
CAS nummer: 2243-47-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III