1-tert-Butylpiperazine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 380 SEK
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142.24 g/mol
Kokpunkt: 66…75 °C/12mmHg
Smältpunkt: 32…40 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00049359
CAS nummer: 38216-72-7